Learn More
2-metilciclopropanometanol, 98 %, mezcla de cis y trans, ACROS Organics™
Código de producto. 10763021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763021 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10763021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214940010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6077-72-1
Fórmula molecular C15H22O8
Peso molecular (g/mol) 330.33
Número MDL MFCD00009683
Clave InChI CFXMPMLQBIHACL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylcyclopropyl methanol, 2-methylcyclopropanemethanol, cyclopropanemethanol, 2-methyl, 2-methylcyclopropanemethanol, mixture of cis and trans, acmc-20a6ci, 2-methyl-cyclopropane-methanol, cyclopropanemethanol,2-methyl, 2-methylcyclopropyl methan-1-ol, 2-methylcyclopropanemethanol, cis + trans
PubChem CID 138655
SMILES COC(=O)C1(C(CC(C)C)C1(C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclopropanemethanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 133.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C3H4CH2OH
Índice de refracción 1.4280 to 1.4330
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.87
Nombre IUPAC (2-metilciclopropil)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylcyclopropanemethanol, mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.