Learn More
Ácido 2-metilciclopropanocarboxílico, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377379 10 g 10 g
11367379 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27815.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29555-02-0 | C5H7O2 | 99.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29555-02-0
Fórmula molecular C5H7O2
Peso molecular (g/mol) 99.11
Número MDL MFCD00001293
Clave InChI AYEGPMGNMOIHDL-IUYQGCFVSA-M
Sinónimo 2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, trans-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, acmc-1cg8e, 2-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, 2-methyl
PubChem CID 99873
Nombre IUPAC ácido 2-metilciclopropano-1-carboxílico
SMILES C[C@H]1C[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 1.027
Punto de ebullición 200°C to 203°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.439
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 2323873
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 97%