Learn More
2-Metilciclopentatona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772675 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772675 25 g Frasco de vidrio 25 g
10144720 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772675 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 247660250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1120-72-5 | C6H10O | 98.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-72-5
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.15
Número MDL MFCD00001414
Clave InChI ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 2-methyl, .alpha.-methylcyclopentanone, cyclopentanone, methyl, alpha-methylcyclopentanone, cyclopentan-1-one, 2-methyl, methylcyclopentanone, 2-methyl cyclopentanone, 3-methyl-2-cyclopentanone, 2-methyl-cyclopentan-1-one
PubChem CID 14265
Nombre IUPAC 2-metilciclopentan-1-ona
SMILES CC1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclopentanone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 139°C to 140°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4340 to 1.436
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylcyclopentanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.