Learn More
2-Metilciclopenta-1,3-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411668 5 g 5 g
11421668 25 g 25 g
11431668 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13936.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-69-5 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
2-Methylcyclopentane-1,3-dione is an efficient synthon for the synthesis of (±)-α-cuparenone. The alkylation of 2-methylcyclopentane-1,3-dione (A) with 2-(1-naphthyl)ethyl bromide gives only the O-alkylation product. Mixtures of C- and O-alkyl derivatives are obtained. Michael addition of 2-methylcyclopentane-1,3-dione to methyl vinyl ketone in water gives 2-methyl-2-(3-oxo- butyl)-1,3-cyclopentanedione (3), an important intermediate of natural product chemistry. 2-Methylcyclopentane-1, 3-dione is an efficient synthon for the synthesis of (±)-α-cuparenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilciclopenta-1,3-diona es un sintón eficiente para la síntesis de (±)-α-cuparenona. La alquilación de 2-metilciclopenta-1,3-diona (A) con bromuro 2-(1-naftil) de etilo produce solo el producto de o-alquilación. Se obtienen mezclas de derivados C y O-alquilo. La adición de Michael de 2-metilciclopenta-1,3-diona a metilvinilcetona en agua produce 2-metil-2-(3-oxo-butil)-1,3-ciclopentanodiona (3), un importante intermediario de la química natural del producto. La 2-metillciclopenta-1, 3-diona es un sintón eficiente para la síntesis de (±)-α-cuparenona.
Solubilidad
Solubilidad en metanol caliente (casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-69-5
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00001406
Clave InChI HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46
PubChem CID 13005
Nombre IUPAC 2-metilciclopentano-1,3-diona
SMILES CC1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
Punto de fusión 212°C to 216°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1237255
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 98%