Learn More
2-metilciclohexilmetanol (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylcyclohexylmethanol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 2105-40-0 |
| Fórmula molecular | C8H16O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-cyclohexanemethanol, (2-Methylcyclohexyl)methanol, 2-Methylcyclohexanemethanol, Hexahydro-o-methylbenzyl Alcohol, NSC 19178 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h7-9H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | OCC1C(C)CCCC1 |
| Nombre IUPAC | (2-metilciclohexil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1201 |