Learn More
2-Metilciclohexilamina, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387645 10 g 10 g
11397645 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02285.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7003-32-9 | C7H15N | 113.20 g/mol
2-Methylcyclohexylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metilciclohexilamina es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7003-32-9
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.20
Número MDL MFCD00001492
Clave InChI FEUISMYEFPANSS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methylcyclohexylamine, cyclohexanamine, 2-methyl, o-methylcyclohexylamine, cyclohexylamine, 2-methyl, 2-methylcyclohexanamine, 2-methylcyclohexylamine,c&t, hexahydro-o-toluidine, 2methylcyclohexylamine, 2-methyl-cyclohexylamine, 2-methylcyclohexyl amine
PubChem CID 23432
Nombre IUPAC 2-metilciclohexan-1-amina
SMILES CC1CCCCC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclohexylamine
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 0.858
Punto de ebullición 149°C to 150°C
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Índice de refracción 1.4565
Cantidad 10 g
Número UN UN2733
Beilstein 2689073
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 97%