Learn More
2-metilciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylcyclohexanone |
| CAS | 583-60-8 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | Cyclohexanone, 2-methyl-, 2-Methylcyclohexanone, (±)-2-Methylcyclohexanone, 2-Methyl-1-cyclohexanone, 2-Methylcyclohexane-1-one, NSC 524, α-Methylcyclohexanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-metilciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 112.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0888 |