Learn More
2-Metilciclohexanol, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475313 2500 mL 2500 ml
11465313 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475313 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12877.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.188 g/mol
2-Methylcyclohexanol is used in the preparation of acetic acid-(2-methyl-cyclohexyl ester) by reaction with acetic anhydride. Further, it is used to study the effect of organic solvents on epoxide hydrolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-Metilciclohexanol se utiliza en la preparación de ácido acético-(éster de 2-metilciclohexilo) al reaccionar con anhídrido acético. Además, se utiliza para estudiar el efecto de los disolventes orgánicos en la hidrolasa epoxídica.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-59-5
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.188
Número MDL MFCD00001443
Clave InChI NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
PubChem CID 11418
Nombre IUPAC 2-metilciclohexano-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclohexanol
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión -21°C
Densidad 0.929
Punto de ebullición 163°C to 166°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.462
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2617
Beilstein 1847535
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 97%