Learn More
2-Metilciclohexanol, 99 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10479080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10479080 1 kg 1 Kg
10522191 250 g 250 g
10449573 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10479080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166890010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-59-5
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00001443
Clave InChI NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
PubChem CID 11418
Nombre IUPAC 2-metilciclohexano-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclohexanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -38.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 163.0°C to 166.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H10OH
Índice de refracción 1.4615 to 1.4635
Cantidad 1 kg
Beilstein 06, 11
Fieser 08,303
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido