Learn More
2-metilciclohexano-1,3-diona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433544 25 g 25 g
11423544 5 g 5 g
11339579 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433544 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11218.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
2-Methylcyclohexane-1,3-dione acts as a synthetic intermediate. It is an important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone. It is also used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilciclohexano-1,3-diona actúa como un intermediario sintético. Es un importante material de partida, ejemplificado en una síntesis formal de la acorona. También se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en metanol ( 0,1 g/ml). Insoluble en agua.
Notas
higroscópicas. Almacenar en – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-55-1
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.16
Número MDL MFCD00001587
Clave InChI VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
PubChem CID 70945
Nombre IUPAC 2-metilciclohexano-1,3-diona
SMILES CC1C(=O)CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
Punto de fusión 204°C to 208°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1281598
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methanol ( 0.1g/mL). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza ≥98%