Learn More
2-metilcumarano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylcoumaran |
| CAS | 1746-11-8 |
| Fórmula molecular | C9H10O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-2-methylbenzo[b]furan, 2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran, 2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzo[b]furan, 2-Methyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7H,6H2,1H3 |
| SMILES | CC1Cc2ccccc2O1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2,3-dihidro-1-benzofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 134.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0732 |