Learn More
2-Ácido Metilcítrico, TRC
Código de producto. 30007630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007630 500 mg 500 miligramos
30003431 50 mg 50 miligramos
30010343 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM265080500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6061-96-7
Fórmula molecular C7 H10 O7
Peso molecular (g/mol) 206.15
Sinónimo 1,2,3-Butanetricarboxylic acid, 2-hydroxy- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Hydroxy-1,2,3-butanetricarboxylic acid (ACI), 2-Hydroxy-1-methylpropane-1,2,3-tricarboxylic acid, 2-Methylcitric acid
Nombre IUPAC 2-hidroxibutano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES CC(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcitric Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0427
Porcentaje de pureza >95%