Learn More
Ácido 2-metilcítrico (mezcla de diastereómeros), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylcitric Acid |
| CAS | 6061-96-7 |
| Fórmula molecular | C7 H10 O7 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14 H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CC(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxibutano-1,2,3-tricarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 206.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0427 g/mol |
| Porcentaje de pureza | min 90% Chemical Purity |