Learn More
Ácido 2-metilcítrico-d3 (mezcla de diastereómeros), TRC
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylcitric Acid-d3 (Mixture of diastereomers) |
| CAS | 146764-58-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 D3 H7 O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2,3-Butane-4,4,4-d3-tricarboxylic acid','2-hydroxy- (9CI), 2-Hydroxy-1,2,3-butanetricarboxylic-4,4,4-d3 acid, 2-Hydroxy-1-(methyl-d3)propane-1,2,3-tricarboxylic acid, 2-(Methyl-d3)citric acid, 2-Methylcitric Acid-D3 (methyl-D3), 2-Methyl-d3-citric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,4,4-trideuterio-2-hidroxibutano-1,2,3-tricarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 209.169 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?