Learn More
Ácido 2-metilcítrico-d3 (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30476602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30476602 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30476602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26508225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Methylcitric Acid-d3 (Mixture of diastereomers)
CAS 146764-58-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 D3 H7 O7
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1,2,3-Butane-4,4,4-d3-tricarboxylic acid','2-hydroxy- (9CI), 2-Hydroxy-1,2,3-butanetricarboxylic-4,4,4-d3 acid, 2-Hydroxy-1-(methyl-d3)propane-1,2,3-tricarboxylic acid, 2-(Methyl-d3)citric acid, 2-Methylcitric Acid-D3 (methyl-D3), 2-Methyl-d3-citric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4,4,4-trideuterio-2-hidroxibutano-1,2,3-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 209.169
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.061
Porcentaje de pureza >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.