Learn More
Ácido 2-(metilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460868 250 mg 250 miligramos
15450868 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54628.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874459-85-5
Fórmula molecular C8H10BNO3
Peso molecular (g/mol) 178.982
Número MDL MFCD22190724
Clave InChI AXWDCOSDMJAMOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 2-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 2-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, b-2-methylamino carbonyl phenyl, 2-methylcarbamoyl phenylboronicacid, b-2-methylamino carbonyl phenyl boronicacid
PubChem CID 17832188
Nombre IUPAC ácido [2-(metilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(=O)NC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido