Learn More
2-Metilbutirilglicina, TRC
Código de producto. 30138356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138356 500 mg 500 miligramos
30003739 1 g 1 g
30012315 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294340500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52320-67-9
Fórmula molecular C7 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 159.18
Sinónimo Glycine, N-(2-methyl-1-oxobutyl)-, N-(2-Methyl-1-oxobutyl)glycine, 2-Methylbutyrylglycine, N-(2-Methylbutyryl)glycine, N-sec-Valerylglycine, α-Methylbutyrylglycine, 2-(2-Methylbutanoylamino)acetic acid, N-(2-Methylbutanoyl)glycine
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-metilbutanoilamino)acético
SMILES CCC(C)C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutyrylglycine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0895
Porcentaje de pureza >95%