Learn More
2-metilbutirilglicina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Methylbutanoyl)glycine 2-methylbutanoyl-d9 |
| CAS | 1219798-77-2 |
| Fórmula molecular | C7 2H9 H4 N O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Glycine, N-[2-(methyl-d3)-1-oxobutyl-2,3,3,4,4,4-d6]-, N-[2-(methyl-d3)-1-oxobutyl-2,3,3,4,4,4-d6]glycine, N-(2-Methylbutanoyl)glycine-d9, 2-Methylbutyrylglycine-d9, N-(2-Methylbutanoyl)glycine-D9 (2-methylbutanoyl-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,5D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)NCC(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[2,3,3,4,4,4-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)butanoil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 168.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.146 |