Learn More
(± Cloruro de )-2-metilbutiril-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylbutanoyl Chloride-D9 |
| CAS | 1219795-10-4 |
| Fórmula molecular | C5 D9 Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3,3,4,4,4-Hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)butanoyl chloride, (±)-2-Methylbutyryl-d9 Chloride, 2-Methylbutanoyl Chloride-D9, 2-Methylbutanoyl-d9 chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)Cl)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,3,3,4,4,4-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)butanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 129.6328 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0907 g/mol |
| Mostrar más |