Learn More
Cloruro de 2-metilbutirilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylbutyryl Chloride |
| CAS | 57526-28-0 |
| Fórmula molecular | C5H9ClO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (DL)-2-Methylbutanoyl Chloride, (RS)-2-Methylbutanoyl Chloride, (±)-2-Methylbutyryl Chloride, 2-Ethylpropanoyl Chloride, 2-Methylbutanoyl Chloride, 2-Methylbutyric Acid Chloride, dl-2-Methylbutyryl Chloride, alpha-Methylbutyryl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-metilbutanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 120.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0342 |