Learn More
Cloruro de 2-metilbutirilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495177 100 g 100 g
11475177 5 g 5 g
11485177 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22599.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57526-28-0 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
2-Methylbutyryl chloride was used in the synthesis of 2-methylbutyramide, N-((R,S)-2-methylbutanoyl)salicylhydrazide, 2-methyl-1-phenyl-1-butanone, 1,1’-(1,3,7,9-tetrahydroxydibenzofuran-2,6-diyl)bis(2-methylbutan-1-one).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-metilbutirilo se utilizaba en la síntesis de 2-metilbutiramida, N-((R,S)-2-metilbutanoíl)salicilhidrazida, 2-metil-1-fenil-1-butanona, 1,1’-(1,3,7,9-tetrahidroxidibenzofurano-2,6-diil)bis(2-metilbutan-1-ona).
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, aminas, bases, alcoholes, metales activos, y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57526-28-0
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.576
Número MDL MFCD00041726
Clave InChI XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride
PubChem CID 93697
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilbutanoilo
SMILES CCC(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutyryl chloride
Densidad 0.98
Punto de ebullición 116°C to 117°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Índice de refracción 1.418
Cantidad 100 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 99%