Learn More
2-metilbutiraldehído, TRC
Código de producto. 30468316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468316 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30468316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29428510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutanal
CAS 96-17-3
Fórmula molecular C5 H10 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Butanal, 2-methyl-, Butyraldehyde, 2-methyl- (6CI,8CI), Butyraldehyde, α-methyl- (3CI), 2-Methylbutanal, (RS)-2-Methylbutanal, (±)-2-Methylbutanal, (±)-2-Methylbutyraldehyde, 2-Ethylpropanal, 2-Formylbutane, 2-Methylbutyraldehyde, 2-Methylbutyric aldehyde, NSC 77077, α-Methyl-n-butanal, α-Methylbutanal, α-Methylbutyraldehyde, α-Methylbutyric aldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C)C=O
Nombre IUPAC 2-metilbutanal
Peso molecular (g/mol) 86.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732