Learn More
2-Metilbutilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10504531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10504531 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
1 options
Código de producto. 10504531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205280050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutylamine
Nombre de nota 98%
CAS 96-15-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7300g/mL
Punto de ebullición 94°C to 97°C
Temperatura de inflamación 3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H13N
Fórmula lineal C2H5CH(CH3)CH2NH2
Índice de refracción 1.4106 to 1.4126
Número MDL MFCD00008147
Cantidad 5 mL
Beilstein 04, III, 342
Gravedad específica 0.73
Sinónimo 2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine
Clave InChI VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)CN
Nombre IUPAC 2-metilbutan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 87.16
PubChem CID 7283
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylbutylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.