Learn More
2-Metilbutilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10452733
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10452733 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10125772 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10548744 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 GR
3 options
Código de producto. 10452733
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01376EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 96-15-1
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.166
Número MDL MFCD00008147
Clave InChI VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine
PubChem CID 7283
Nombre IUPAC 2-metilbutan-1-amina
SMILES CCC(C)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutylamine
% mín. CAS 95.0
Densidad 0.7300g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C2H5CH(CH3)CH2NH2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza 95%