Learn More
2-Metilbutilcloroformo, TRC
Código de producto. 30471653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471653 5 g 5 g
30470453 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2947605G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20412-39-9
Fórmula molecular C6H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 150.6
Sinónimo 2-Methyl-1-butanol Chloroformate, 2-Methylbutyl Ester Carbonochloridic Acid
Nombre IUPAC 2-metilbutil carbonocloridato
SMILES O=C(Cl)OCC(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutyl Chloroformate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO2/c1-3-5(2)4-9-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.04