Learn More
2-metilbutano, TRC
Código de producto. 30465931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465931 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30465931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2274002.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutane
CAS 78-78-4
Fórmula molecular C5 H12
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Butane, 2-methyl-, 2-Methylbutane, 1,1,2-Trimethylethane, Borger Isopentane, Exxsol Isopentane S, Isopentane, Methylbutane, NSC 119476, R 601A, iso-Pentane
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)C
Nombre IUPAC 2-metilbutano
Peso molecular (g/mol) 72.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.0939