Learn More
2-metilbutano-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylbutane-D12 |
| CAS | 13351-96-7 |
| Fórmula molecular | C5 D12 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9, 3-(methyl-d3)- (8 CI, 9 CI), Butane-1,1,1,2,3,3,4,4,4-d9, 2-methyl-d3- (7 CI), Isopentane-d12, 3-(Methyl-d3)butane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9, 2-Methylbutane-d12, 2-Methylbutane-D12 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonadeuterio-3-(trideuteriometil)butano |
| Peso molecular (g/mol) | 84.2227 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.1692 g/mol |
| Mostrar más |