Learn More
2-Metilbutanal 2,4-Dinitrofenilhidrazona, TRC
Código de producto. 30472585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472585 1 g 1 g
30472775 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2662101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1646-99-7
Fórmula molecular C11 H14 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 266.25
Sinónimo 2-Methylbutanal 2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazone, 2-Methylbutyraldehyde (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone, α-Methylbutyraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Nombre IUPAC N-(2-metilbutilideneamino)-2,4-dinitro-anilina
SMILES CCC(C)C=NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N4O4/c1-3-8(2)7-12-13-10-5-4-9(14(16)17)6-11(10)15(18)19/h4-8,13H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1015