Learn More
2-Metilbutan-2-ol, puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10726491 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10726491 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
1 options
Código de producto. 10726491 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/4480/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 75-85-4
Punto de fusión -12°C
Color Incolora
Punto de ebullición 102°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C5H12O
Número MDL 4478
Cantidad 500 mL
Sinónimo 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
Clave InChI MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)(C)O
Nombre IUPAC 2-metilbutan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 88.15
PubChem CID 6405
Densidad del vapor 3.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15g/mol
Presión de vapor 12mbar at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.