Learn More
2-Metilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397355 1 g 1 g
11307365 5 g 5 g
11317365 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05243.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-93-0 | C8H11N | 121.183 g/mol
2-Methylbenzylamine, is used in the preparation of boc-2-alkylanilines: N- (tert-butoxycarbonyl)-1-methylbenzylamine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metilbencilamina se utiliza en la preparación de boc-2-alquilanilinas: N-(terc-butoxicarbonil)-1-metilbencilamina.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-93-0
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00008112
Clave InChI CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzylamine, o-tolylmethanamine, o-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 2-methyl, o-xylylamine, benzylamine, o-methyl, 2-methylphenyl methanamine, alpha-amino-o-xylene, alpha-amino-2-xylene, 1-2-methylphenyl methanamine
PubChem CID 6993
Nombre IUPAC (2-metilfenil)metanamina
SMILES CC1=CC=CC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzylamine
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 1099406
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbenzylamine