Learn More
2-Metilbencilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226110 5 g Frasco de vidrio 5 g
10762895 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10226110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155630050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-93-0 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-93-0
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00008112
Clave InChI CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzylamine, o-tolylmethanamine, o-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 2-methyl, o-xylylamine, benzylamine, o-methyl, 2-methylphenyl methanamine, alpha-amino-o-xylene, alpha-amino-2-xylene, 1-2-methylphenyl methanamine
PubChem CID 6993
Nombre IUPAC (2-metilfenil)metanamina
SMILES CC1=CC=CC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzylamine
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 196°C to 197°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5415 to 1.5435
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 1106
Fieser 13,185
Gravedad específica 0.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.