Learn More
Mercaptano de 2-metilbenzilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432488 100 g 100 g
11412488 5 g 5 g
11422488 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15816.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7341-24-4 | C8H10S | 138.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7341-24-4
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.23
Número MDL MFCD00022074
Clave InChI PJUDFYDAJBQPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylphenyl methanethiol, 2-methylbenzyl mercaptan, 2-methylbenzylmercaptan, 2-methylbenzenemethanethiol, o-methylbenzyl mercaptan, o-tolylmethanethiol, o-tolyl-methanethiol, 2-methylphenyl methane-1-thiol
PubChem CID 288028
Nombre IUPAC (2-metilfenil)metanetiol
SMILES CC1=CC=CC=C1CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzyl mercaptan
Punto de ebullición 56°C to 58°C (5 mmHg)
Olor Stench
Índice de refracción 1.572
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 2040956
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 97%