Learn More
Cloruro de 2-metilbencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415513 500 g 500 g
11495503 25 g 25 g
11405513 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415513 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13448.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 552-45-4 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-45-4
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Número MDL MFCD00000899
Clave InChI VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw
PubChem CID 11093
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzyl chloride
Punto de fusión 2°C
Densidad 1.081
Punto de ebullición 197°C to 199°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.541
Cantidad 500 g
Número UN UN3265
Beilstein 386016
Índice Merck 14,10091
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.61
Porcentaje de pureza ≥98%