Learn More
Bromuro de 2-metilbencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11490317 25 g 25 g
11400327 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11490317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21717.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-92-9 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-92-9
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00000174
Clave InChI WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-methylbenzene, alpha-bromo-o-xylene, o-xylyl bromide, o-methylbenzyl bromide, 2-xylyl bromide, 2-bromomethyl toluene, 2-methylbenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl, a-bromo-o-xylene
PubChem CID 6992
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzyl bromide
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.381
Punto de ebullición 216°C to 217°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.575
Cantidad 25 g
Número UN UN1701
Beilstein 636333
Índice Merck 14,10090
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.07
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylbenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: .alpha.-Bromo-o-xylene