Learn More
Alcohol 2-metilbencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Methylbenzyl alcohol is widely used strong mobile phase additive in HPLC. it can be used to produce 2-methyl-benzaldehyde at temperature of 20°C. It will need reagent pyridinium chlorochromate with reaction time of 10 min.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El alcohol 2-metilbencil se emplea principalmente como aditivo fuerte de fase móvil en HPLC. Puede usarse para producir 2-metil-benzaldehído a 20 °C de temperatura. Requiere de un clorocromato de piridinio reactivo con 10 minutos de tiempo de reacción.
Solubilidad
Soluble en metanol 0,1 g/ml.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylbenzyl alcohol |
| Punto de fusión | 33°C to 37°C |
| Punto de ebullición | 219°C |
| Temperatura de inflamación | 104°C (219°F) |
| Índice de refracción | 1.5408 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1929783 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol 0.1g/mL. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.17 |
| Porcentaje de pureza | 98% |