Learn More
Alcohol 2-metilbencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480603 10 g 10 g
11490603 50 g 50 g
11400613 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12696.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89-95-2 | C8H10O | 122.167 g/mol
2-Methylbenzyl alcohol is widely used strong mobile phase additive in HPLC. it can be used to produce 2-methyl-benzaldehyde at temperature of 20°C. It will need reagent pyridinium chlorochromate with reaction time of 10 min.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 2-metilbencil se emplea principalmente como aditivo fuerte de fase móvil en HPLC. Puede usarse para producir 2-metil-benzaldehído a 20 °C de temperatura. Requiere de un clorocromato de piridinio reactivo con 10 minutos de tiempo de reacción.
Solubilidad
Soluble en metanol 0,1 g/ml.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-95-2
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.167
Número MDL MFCD00004622
Clave InChI XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzyl alcohol, o-tolylmethanol, o-tolyl alcohol, 2-methylphenyl methanol, o-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methyl, toluene-methanol, benzyl alcohol, o-methyl, unii-7l3m6y04nc, alpha-hydroxy-o-xylene
PubChem CID 6994
ChEBI CHEBI:27724
Nombre IUPAC (2-metilfenil)metanol
SMILES CC1=CC=CC=C1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzyl alcohol
Punto de fusión 33°C to 37°C
Punto de ebullición 219°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.5408
Cantidad 10 g
Beilstein 1929783
Información de solubilidad Soluble in methanol 0.1g/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%