Learn More
2-Metilbenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494614 25 g 25 g
11404624 100 g 100 g
11414624 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494614 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13198.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-21-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
2-Methylbenzoxazole has been used in synthesis of bis-styryl dyes. It is also used in medicine and for the synthesis of other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilbenzoxazol se ha utilizado en la síntesis de colorantes bis-estirilo. También se utiliza en medicina y para la síntesis de otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-21-6
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00005771
Clave InChI DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzoxazole, 2-methylbenzo d oxazole, 2-methylbenzoxazol, benzoxazole, 2-methyl, 2-methyl-benzoxazole, usaf ek-982, 2-methyl-benzooxazole, 2-methyl-4,5-benzoxazole, 2-methylbenzoxazol czech, unii-z0p021v3ti
PubChem CID 7225
ChEBI CHEBI:51603
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-benzoxazol
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzoxazole
Punto de fusión 2°C to 4°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 200°C to 201°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.55
Cantidad 25 g
Beilstein 112297
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%