Learn More
2-Metilbenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylbenzotrifluoride |
| Densidad | 1.174 |
| Punto de ebullición | 125°C to 126°C |
| Índice de refracción | 1.435 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1940501 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.14 |
| Porcentaje de pureza | 97% |