Learn More
2-Metilbenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475437 1 g 1 g
11485437 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23453.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13630-19-8 | C8H7F3 | 160.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13630-19-8
Fórmula molecular C8H7F3
Peso molecular (g/mol) 160.14
Número MDL MFCD00153204
Clave InChI DVFVNJHIVAPTMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-xylene, benzene, methyl trifluoromethyl, benzene, 1-methyl-2-trifluoromethyl, 2-methyl-1-trifluoromethyl benzene, trifluoromethyltoluene, pubchem1657
PubChem CID 2775324
Nombre IUPAC 1-Metil-2-(trifluorometil)benceno
SMILES CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzotrifluoride
Densidad 1.174
Punto de ebullición 125°C to 126°C
Índice de refracción 1.435
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1940501
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.14
Porcentaje de pureza 97%