Learn More
2-Metilbenzotiazol, TRC
Código de producto. 30138108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138108 10 g 10 g
17937634 5 g 5 g
17998784 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM90000510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-75-2
Fórmula molecular C8H7NS
Peso molecular (g/mol) 149.21
Sinónimo 2-Methylbenzothiazole, Benzothiazole, 2-methyl-, 2-Methylbenzothiazole, 2-Methyl-1,3-benzothiazole, 2-Methylbenzo[d]thiazole, NSC 3825
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-benzotiazol
SMILES Cc1nc2ccccc2s1
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzothiazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NS/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0299
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.