Learn More
Ácido 2-metilbenzotiazol-6-carboxílico (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylbenzothiazole-6-carboxylic Acid |
| CAS | 6941-28-2 |
| Fórmula molecular | C9H7NO2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-6-benzothiazolecarboxylic Acid, 2-Methylbenzo[d]thiazole-6-carboxylic Acid, 6-Carboxy-2-methylbenzothiazole, NSC 60500 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2S/c1-5-10-7-3-2-6(9(11)12)4-8(7)13-5/h2-4H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1nc2ccc(cc2s1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metil-1,3-benzotiazol-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 193.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0197 |