Learn More
2-Metilbenzotiazol-6-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486677 5 g 5 g
15496677 250 mg 250 miligramos
15476677 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15486677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33812.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68867-18-5 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68867-18-5
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00227234
Clave InChI ROFBPPIQUBJMRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-6-benzothiazolol, 2-methylbenzo d thiazol-6-ol, 6-benzothiazolol, 2-methyl, 2-methylbenzothiazol-6-ol, 6-hydroxy-2-methylbenzothiazole, 6-hydroxy-2-methylbenzthiazole, pubchem17329, 2-methyl-benzothiazol-6-ol, 2-methyl-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-2-methyl-benzothiazole
PubChem CID 759304
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-benzotiazol-6-ol
SMILES CC1=NC2=CC=C(O)C=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzothiazol-6-ol
Punto de fusión 159°C to 161°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylbenzothiazol-6-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-2-methylbenzothiazole