Learn More
2-Metilbenzotiazol-5-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405727 1 g 1 g
15415727 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32937.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68867-14-1 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68867-14-1
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00192276
Clave InChI LAKVUPMDDFICNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 699799
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-benzotiazol-5-ol
SMILES CC1=NC2=CC(O)=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzothiazol-5-ol
Punto de fusión 185°C to 187°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methylbenzo d thiazol-5-ol, 5-benzothiazolol, 2-methyl, 2-methyl-5-benzothiazolol, 2-methylbenzothiazol-5-ol, 5-benzothiazolol,2-methyl, 5-hydroxy-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-5-ol, 2-methyl-5-hydroxybenzothiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21
Porcentaje de pureza 97%