Learn More
2-Metilbenzofenona, TRC
Código de producto. 30004463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004463 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30004463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2897951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
CAS 131-58-8
Fórmula molecular C14 H12 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Methanone, (2-methylphenyl)phenyl-, Benzophenone, 2-methyl- (6CI,7CI,8CI), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, 2-Methylphenyl phenyl ketone, NSC 67362, Phenyl 2-methylphenyl ketone, Phenyl 2-tolyl ketone, Phenyl o-tolyl ketone, Phenyl(2-tolyl)methanone, o-Benzoyltoluene, o-Methylbenzophenone, o-Tolyl phenyl ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (2-metilfenil)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 196.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0888