Learn More
2-metilbenzofenona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone) |
| CAS | 131-58-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H12 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Orphenadrine Hydrochloride Imp. B (EP), Orphenadrine Imp. B (EP), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, Orphenadrine Hydrochloride Impurity B, Orphenadrine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2-metilfenil)-fenilmetanona |
| Mostrar más |