Learn More
2-Metilbenzofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482497 250 g 250 g
11462497 10 g 10 g
11472497 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14779.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 131-58-8 | C14H12O | 196.249 g/mol
2-Methylbenzophenone, is used as an important raw material and intermediate in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metilbenzofenona se utiliza como una importante materia prima e intermediaria en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable bajo temperatura y presión normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-58-8
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.249
Número MDL MFCD00008518
Clave InChI CKGKXGQVRVAKEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzophenone, o-methylbenzophenone, methanone, 2-methylphenyl phenyl, phenyl o-tolyl ketone, 2-methylphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methyl, 2-methylphenyl-phenylmethanone, unii-lsn1480nff, phenyl tolyl ketone, phenyl 2-tolyl ketone
PubChem CID 67230
Nombre IUPAC (2-metilfenil)-fenilmetanona
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzophenone
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.085
Punto de ebullición 309°C to 311°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.595
Cantidad 250 g
Beilstein 2045469
Índice Merck 14,7317
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza ≥98%