Learn More
2-Metilbenzofurano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11956201 1 g Frasco de vidrio 1 g
11672729 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208400010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4265-25-2 | C9H8O | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4265-25-2
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00005850
Clave InChI GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzofuran, benzofuran, 2-methyl, 2-methylcumarone, 2-methylbenzo b furan, 2-methyl benzofuran, unii-8x3183bz3x, methylbenzofuran, methyl benzoxole, 2-methyl-benzofuran, #
PubChem CID 20263
Nombre IUPAC 2-metil-1-benzofurano
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzofuran
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0570g/mL
Punto de ebullición 197.0°C to 198.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5618
Cantidad 1 g
Beilstein 17,6
Gravedad específica 1.057
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylbenzofuran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.