Learn More
2-Metillbenzo[b]tiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444917 5 g 5 g
15434917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32224.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1195-14-8 | C9H8S | 148.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-14-8
Fórmula molecular C9H8S
Peso molecular (g/mol) 148.22
Número MDL MFCD00216250
Clave InChI BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70952
Nombre IUPAC 2-methyl-1-benzothiophene
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzo[b]thiophene
Punto de fusión 51°C to 52°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-methylbenzo b thiophene, 2-methylthianaphthene, 2-methyl-1-thiaindene, 2-methylbenzothiophene, 2-methylthioindene, benzo b thiophene, 2-methyl, benzo b thiophene,2-methyl, acmc-1bscn, benzothiophene, 2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.23
Porcentaje de pureza 98%