Learn More
2-metilbencimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylbenzimidazole |
| CAS | 615-15-6 |
| Fórmula molecular | C15 H16 Cl N3 O4 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-1H-benzimidazole, 2-Methyl-benzimidazole, 2-Methylbenzoimidazole, NSC 6500 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16ClN3O4/c1-2-23-15(21)12(9-11-5-3-4-6-13(11)16)14(20)10-22-8-7-18-19-17/h3-6,9H,2,7-8,10H2,1H3/b12-9- |
| SMILES | CCOC(=O)\C(=C/c1ccccc1Cl)\C(=O)COCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | (2Z)-4-(2-azidoetoxi)-2-[(2-clorofenil)metilideno]-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 337.758 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.083 |