Learn More
2-Metilbenzimidazol, 98 %
Código de producto. 11493517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493517 1 kg 1000 g
11403527 50 g 50 g
11413527 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17290.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-15-6 | C8H8N2 | 132,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-15-6
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.17
Número MDL MFCD00005598
Clave InChI LDZYRENCLPUXAX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11984
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzimidazole
Punto de fusión 174°C to 178°C
Cantidad 1 kg
Beilstein 112264
Sinónimo 2-methylbenzimidazole, 2-methyl-1 h-benzo d imidazole, 1 h-benzimidazole, 2-methyl, benzimidazole, 2-methyl, 2-methyl-1 h-benzoimidazole, 2-methyl-1h-1,3-benzodiazole, acetamidine, n-n'-o-phenylene, 2-methyl benzimidazole, unii-zh8iww7y8b, 2-methylbenaimidazole
Nombre IUPAC 2-metil-1H-1,3-benzodiazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación