Learn More
2-Metilbencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10654982 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10654982 5 g Frasco de vidrio 5 g
10071410 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654982 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-15-6 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-15-6
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.17
Número MDL MFCD00005598
Clave InChI LDZYRENCLPUXAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzimidazole, 2-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-methyl, benzimidazole, 2-methyl, 2-methyl-1h-benzoimidazole, 2-methyl-1h-1,3-benzodiazole, acetamidine, n-n'-o-phenylene, 2-methyl benzimidazole, unii-zh8iww7y8b, 2-methylbenaimidazole
PubChem CID 11984
Nombre IUPAC 2-metil-1H-benzimidazol
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzimidazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 175°C to 179°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 145
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylbenzimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.